Learn More
D-mannitol, MP Biomedicals
Code produit 11443470 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11443470 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11443470 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02102248.5
 Article restreint
En stock
Alcool de sucre polyvalent, adapté à une utilisation comme excipient pharmaceutique, réactif chimique pour la détermination du bore, et agent anti-agraissant ou aromatisant dans la fabrication alimentaire.
  • Le D-mannitol est utilisé avec de l'acide borique dans la fabrication de condensateurs électrolytiques secs pour applications radio.
  • En pharmacie, utilisé comme excipient et diluant pour les solides et les liquides.
  • En chimie analytique pour le dosage du bore
  • Dans la fabrication de l'hexanitrate de mannitol
  • Il est utilisé dans l'industrie alimentaire comme agent antiagglomérant et fluidifiant, agent aromatisant, lubrifiant et agent de démoulage, stabilisant et épaississant, ainsi que comme édulcorant nutritif.
  • Également utilisé comme diurétique
Spécification
Nom chimique ou matériau D-MANNITOL
CAS 69-65-8
Point de fusion 163 °C à 172 °C
Point d’ébullition 290 °C à 295 °C (3,5 mm)(littérature)
Formule moléculaire C6H14O6
Formule linéaire C6H14O6
Numéro MDL MFCD00064287
Quantité 500 g
Synonyme d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (1 g/5,5 mL), alcool (1 g/83 mL), glycérol (1 g/18 mL) ; plus soluble dans l’eau chaude ; soluble dans la pyridine, l’aniline et des solutions aqueuses d’alcalis ; insoluble dans l’éther.
Clé InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Nom IUPAC hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
CID PubChem 6251
ChEBI CHEBI:16899
Poids de la formule 182.2
Pourcentage de pureté ≥96%
Forme physique Poudre