Learn More
D-(+)-mannose, 100%, MP Biomedicals™
Code produit 11473470 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11473470 25 g
11483470 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11473470 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210225025
Identifiants chimiques
CAS 3458-28-4
Formule moléculaire C6H12O6
Synonyme 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Mannose
Couleur Blanc
Densité 0.35g/mL
Quantité 25 g
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 1
Forme physique Powder