Learn More
Melford D-+-mannose
Code produit 30018456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018456 500 g 500g
30018453 100 g 100g
30018454 1 kg 1kg
30018455 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30018456 Fournisseur Melford Code fournisseur M18000500.0
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
Formule moléculaire : C6H12O6, masse moléculaire 180,2
Spécification
CAS 3458-28-4
Formule moléculaire C6H12O6
Quantité 500 g