Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-mannose, 99+ %
Code produit 10466790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10466790 25 g Flacon en plastique 25g
10265340 100 g Flacon en plastique 100g
10726371 1 kg Flacon en plastique 1kg
11926901 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10466790 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 150600250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 3458-28-4 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3458-28-4
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Synonyme 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Mannose
Point de fusion 133.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.45% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (ELSD) (HPLC)
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 31284
Merck Index 155812
Conditions de rotation spécifiques + 14.00 (20.00°C 589nm,c=10,H2O)
Rotation spécifique + 14.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2480g/L (17°C)
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux ou poudre