Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Mannose, 99 %
Code produit 11459812
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459812 100 g 100g
11449812 25 g 25g
11469812 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459812 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A10842.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3458-28-4 | C6H12O6
D-mannose acts as an alternative energy source utilized by brain. It is used in the study of assessing the synthesis of amphiphilic glycopolymers and investigating early detection of bronchiolitis obliterans.It may be useful in the treatment of urinary tract infections (UTIs) and carbohydrate-deficient glycoprotein syndrome type 1b. It is also useful in the formation of glycan structure and glycosylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le D-mannose agit comme une source d’énergie alternative utilisée par le cerveau. Il est utilisé dans l’étude de l’évaluation de la synthèse de glycopolymères amphiphiles et dans l’étude de la détection précoce de bronchiolite oblitérante. Il peut être utile dans le traitement des infections des voies urinaires (UTI) et du syndrome glucide-glycoprotéine de type 1b. Il est également utile dans la formation de la structure glycane et dans la glycosylation.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3458-28-4
Numéro MDL MFCD00064122
Synonyme 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Mannose
Point de fusion 127°C to 133°C
Densité 1.54 g/mL
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule moléculaire C6H12O6
Quantité 100 g
Beilstein 1564373
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 180.16