Learn More
D(+)-mannose, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10386090 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10386090 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10386090 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur M/2420/45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
10g, récipient de poudre en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 3458-28-4
Point de fusion 133°C
Couleur Blanc
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C6H12O6
Numéro MDL 64122
Quantité 10 g
Poids de la formule 180.16g/mol
Forme physique Solide