Learn More
D-Mannose, MedChemExpress
Code produit 16469066
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469066 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16469066 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0379
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress D-Mannose is a carbohydrate, which plays an important role in human metabolism, especially in the glycosylation of specific proteins.
D-Mannose is a carbohydrate, which plays an important role in human metabolism, especially in the glycosylation
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Mannose
CAS 3458-28-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H12O6
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 50 mg/mL (277.53 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (277.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 97.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism