Learn More
D-(+)-Mannose, MP Biomedicals
Code produit 11493470 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11493470 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11493470 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210225090
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Used in the formation of glycan structure and glycosylation, and can be utilized by the brain as an alternative energy source.
  • Le D-(+)-mannose, un épimère en C-2 du D-glucose, est utilisé dans la formation de la structure des glycanes et la glycosylation.
  • Le D-mannose a été utilisé dans une étude visant à évaluer la synthèse d'une famille de glycopolymères amphiphiles.
  • Il a également été utilisé dans une étude visant à étudier la détection précoce de la bronchiolite oblitérante après une transplantation pulmonaire.
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-MANNOSE
CAS 3458-28-4
Point de fusion 129 °C à 140 °C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 527,1 °C (760 mmHg)
Formule moléculaire C6H12O6
Formule linéaire C6H12O6
Numéro MDL MFCD00064122
Quantité 500 g
Synonyme 2s,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, polymannose, aldehydo-d-mannose, poly mannose, mannose homopolymer, unii-pha4727wtp, aldehydo-d-manno-hexose, pha4727wtp, mannose, d, d-mannose polymers
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau (50 g/mL - solution claire incolore).
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté ≥98 %
Qualité Not Available
Forme physique Poudre