Learn More
D-Mannose, TRC
Code produit 30009828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009828 10 g 10g
30005440 100 g 100g
30009349 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009828 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM16800010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3458-28-4
Formule moléculaire C6 H12 O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Synonyme D-Mannose, Mannose, D- (8CI), (+)-Mannose, Carubinose, D(+)-Mannose, Mannose, NSC 26247, Seminose
Nom IUPAC (3S,4S,5S,6R)-6-(hydroxyméthyl)oxane-2,3,4,5-tétrol
SMILES OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Mannose
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6?/m1/s1
Poids de la formule 180.0634