Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-méthionine, 99+ %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Methionine |
| Point de fusion | 273.0°C to 275.0°C |
| Note relative au nom | 99+% |
| Ammonium | 200ppm max. |
| Arsenic (As) | 1ppm max. |
| Couleur | Blanc |
| Chlore (Cl) | 300ppm max. |
| Métaux lourds (sous forme de Pb) | 10ppm max. |
| Spectre IR | Authentique |
| Fer (Fe) | 10ppm max. |
| Afficher plus |