Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de D-méthionine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7054964
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15410109
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63422.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 69630-60-0 | C6H14ClNO2S | 199.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69630-60-0
Formule moléculaire C6H14ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 199.69
Numéro MDL MFCD00070385
Clé InChI MEVUPUNLVKELNV-NUBCRITNSA-N
Synonyme h-d-met-ome.hcl, d-methionine methyl ester hydrochloride, h-d-met-ome hcl, methyl d-methioninate-hydrogen chloride 1/1, methyl 2r-2-amino-4-methylsulfanyl butanoate hydrochloride, h-d-met-ome hydrochloride, h-d-met-omecl, d-methionine methyl ester hcl, methyl d-methioninate hydrochloride, d methionine methyl ester hydrochloride
CID PubChem 12888616
Nom IUPAC (2R)-2-amino-4-méthylsulfanylbutanoate;chlorhydrate de méthyl
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](N)CCSC
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Methionine methyl ester hydrochloride
Quantité 5 g
Poids de la formule 199.7
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide