missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sel de sodium de D-myo-inositol-1,2,3,6-tétrakis(phosphate), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
0.1 mg
Conditionnement:
0.10mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-myo-Inositol-1,2,3,6-tetrakis(phosphate) sodium salt |
| Couleur | Blanc |
| Numéro MDL | MFCD12912298 |
| Quantité | 0.1 mg |
| Synonyme | 1,2,3,6-IP4 sodium salt; Ins(1,2,3,6)-P4 sodium salt |
| Poids de la formule | 588 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Poudre lyophilisée |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu