Learn More
Acide D-nipecotique, 96+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15423908
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15423908
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H57434.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25137-00-2 | C6H11NO2 | 129.159 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25137-00-2
Formule moléculaire C6H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 129.159
Numéro MDL MFCD01630787
Clé InChI XJLSEXAGTJCILF-RXMQYKEDSA-N
Synonyme r-piperidine-3-carboxylic acid, r---nipecotic acid, r-nipecotic acid, 3r-piperidine-3-carboxylic acid, r---3-piperidinecarboxylic acid, --nipecotic acid, d--nipecotic acid, 3r---piperidine-3-carboxylic acid, r-3-piperidinecarboxylic acid, 3r-nipecotic acid
CID PubChem 1796510
ChEBI CHEBI:221278
Nom IUPAC Acide (3R)-pipéridine-3-carboxylique
SMILES C1CC(CNC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Nipecotic acid
Point de fusion 250°C to 255°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 129.16
Rotation optique −5° (c=1 in Water)
Pourcentage de pureté ≥96%