Learn More
Acide D-pantothénique sel de calcium, qualité réactif de culture cellulaire, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Pantothenic acid |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 238.3 |
| Qualité | Réactifs de culture cellulaire |
| Densité | 0.5g/cm3 |