Spécification
| CAS | 137-08-6 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | C18H32CaN2O10 |
| Numéro MDL | MFCD00002766 |
| Synonyme | calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans l’eau (1g/2,8 mL ; pH d’une solution aqueuse à 5 % est de 7,2-8,0 ; eau sans CO2 : 8,7), glycérol ; légèrement soluble dans l’éthanol ou l’acétone. |
| Clé InChI | FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L |
| SMILES | [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O |
| Nom IUPAC | bis(3-[(2R)-2,4-dihydroxy-3,3-diméthylbutanamido]propanoate de calcium) |
| Afficher plus |