Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Penicillamine, 99 %, spécifiée selon Ph.Eur. et USP
Code produit. 10061450 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 10061450
Marque: Thermo Scientific Chemicals 129740050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 52-67-5 | C5H11NO2S | 149.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52-67-5
Formule moléculaire C5H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 149.21
Numéro MDL MFCD00064302
Clé InChI VVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N
Synonyme d-penicillamine, penicillamine, cuprimine, d---penicillamine, depen, 3-mercapto-d-valine, cuprenil, d-penamine, --penicillamine, d-mercaptovaline
CID PubChem 5852
ChEBI CHEBI:7959
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-méthyle-3-sulfanylbutanoïque
SMILES CC(C)(C(C(=O)O)N)S
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)-Penicillamine
Note relative au nom 99+%
Absorbance 0.07 max. (c=0.2, H2O, 1 cm cell) at 268nm
Point de fusion 212.0°C
Couleur Blanc
pH 4.5 to 5.5 (1% soln.)
Résidus d’allumage 0.1% max
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 60°C, 670 Pa) (P2O5)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.0 to 102% (USP)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2C(SH)CH(NH2)CO2H
Quantité 5 g
Merck Index 15, 7197
Conditions de rotation spécifiques −65° (20°C c=5,1M NaOH,on dry)
Rotation spécifique − 65.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 11.1% (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol,insoluble in ether,benzene,acetone,carbon tetra,chloride
Poids de la formule 149.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • D(-)-Penicillamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .