Learn More
Chlorhydrate d’ester tert-butylique de D-phénylalanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7054892
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15438246
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H63325.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 3403-25-6 | C13H20ClNO2 | 257.758 g/mol
D-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride is used as a fine chemical intermediate, agrochemical &pharmceutical intermediate. It has anti - static and anti- corrosion properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester de tert-butyle de D-phénylalanine est utilisé comme intermédiaire chimique fin, agrochimique et pharmaceutique. Il a des propriétés antistatiques et anticorrosion.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la chaleur. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3403-25-6
Formule moléculaire C13H20ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 257.758
Numéro MDL MFCD00153455
Clé InChI FDMCEXDXULPJPG-RFVHGSKJSA-N
Synonyme h-d-phe-otbu.hcl, r-tert-butyl 2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, tert-butyl 2r-2-amino-3-phenylpropanoate hydrochloride, d-phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride, d-phenylalanine t-butylester hydrochloride, d-phenylalanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, h-d-phe-otbu hydrochloride, tert-butyl d-phenylalaninate hydrochloride, h-d-phe-otbu hcl, h-d-phe-obut hcl
CID PubChem 15942423
Nom IUPAC (2R)-2-amino-3-phénylpropanoate de tert-butyle ; chlorhydrate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(CC1=CC=CC=C1)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Phenylalanine tert-butyl ester hydrochloride
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 250 mg
Poids de la formule 257.76
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide