Learn More
D(-)-phénylglycinamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-182660 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
Code produit. 10256101
Marque: Thermo Scientific Acros 346700050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6485-67-2 | C8H10N2O | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6485-67-2
Formule moléculaire C8H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 150.18
Numéro MDL MFCD06799064
Clé InChI KIYRSYYOVDHSPG-SSDOTTSWSA-N
Synonyme r-2-amino-2-phenylacetamide, 2r-2-amino-2-phenylacetamide, d--phenylglycinamide, d-phenylglycinamide, unii-2ndy0ko51e, 2r-2-amino-2-phenylethanamide, 2ndy0ko51e, d-phenylglycine amide, d--phenylglycinamide,, d---phenylglycine amide
CID PubChem 729987
Nom IUPAC (2R)-2-amino-2-phénylacétamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)-Phenylglycinamide
Note relative au nom 99%
Point de fusion 125.0°C to 129.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(NH2)C(O)NH2
Quantité 5 g
Conditions de rotation spécifiques −48.5° (20°C c=0.55,EtOH)
Rotation spécifique − 48.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: better soluble ph <6
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • D(-)-Phenylglycinamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.