Learn More
D-Pinitol, MedChemExpress
Code produit. p-200097299
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 16489116
Marque: Medchem Express HYN0655
MedChemExpress D-pinitol (3-O-Methyl-D-chiro-inositol) is a natural compound presented in several plants, like Pinaceae and Leguminosae plants. D-pinitol exerts hypoglycemic activity and protective effects in the cardiovascular system. D-pinitol has antiviral and larvicidal activities.
D-pinitol (3-O-Methyl-D-chiro-inositol) is a natural compound presented in several plants, like Pinaceae and Leguminosae plants. D-pinitol exerts hypoglycemic activity and protective effects in the cardiovascular system. D-pinitol has antiviral and larvicidal activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Pinitol
Forme physique Solid
CAS 10284-63-6
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H14O6
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme 3-O-Methyl-D-chiro-inositol
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (643.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)O)OC)O
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Poids de la formule 194.18
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.