Learn More
D-(-)-Prolinamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7030612
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15463997
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H30901.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 62937-45-5 | C5H10N2O | 114.15 g/mol
It can be used in the synthesis of proline derivatives as efficient organocatalysts for aldol reaction on water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il peut être utilisé dans la synthèse de dérivés de proline comme organocatalyseurs efficaces pour la réaction de l’aldol sur l’eau.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62937-45-5
Formule moléculaire C5H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 114.15
Numéro MDL MFCD00153457
Clé InChI VLJNHYLEOZPXFW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-prolinamide, r-prolinamide, h-d-pro-nh2, r-pyrrolidine-2-carboxamide, 2r-pyrrolidine-2-carboxamide, d-proline amide, h-d-pro-nh, d-pro-nh2, 2r-2-carbamoylpyrrolidine, 2-pyrrolidinecarboxamide, 2r
CID PubChem 447554
Nom IUPAC (2R)-pyrrolidine-2-carboxamide
SMILES NC(=O)C1CCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(-)-Prolinamide
Point de fusion 100°C to 103°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique +107° (c=2 in Ethanol)
Poids de la formule 114.15
Pourcentage de pureté 98%