Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-proline, ≥99 %
Code produit. p-3776639 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 10720741
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 344-25-2 | C5H9NO2 | 115.132 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 344-25-2
Formule moléculaire C5H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 115.132
Numéro MDL MFCD00064317
Clé InChI ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
Synonyme d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline
CID PubChem 8988
ChEBI CHEBI:16313
Nom IUPAC acide (2R)-pyrrolidine-2-carboxylique
SMILES C1CC(NC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Proline
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Perte à la dessiccation 1 % max. (105°C, 3 hrs)
Autres acides aminés 0.5% max. (TLC)
Conditionnement Flacon en verre
Beilstein 22, 2
Rotation spécifique +83.0° to +87.0° (20°C, 589nm) (c=4, water)
Fieser 07,307; 09,393
Cendres sulfatées 0.1 % max.
Conditions de rotation spécifiques +84.75 (20.00°C c=4,H2O)
Quantité 1 g
Poids de la formule 115.13
Pourcentage de pureté 99.0 to 101.0% (Total base)
Forme physique Poudre