Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-propargylglycine, 97 %
Code produit. 15402639
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15402639
Marque: Thermo Scientific Chemicals H65798.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 23235-03-2 | C5H7NO2 | 113.116 g/mol
A useful biochemical for proteomics research. Also been used for affinity labeling of hog kidney D-amino acid oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Une biochimie utile pour la recherche en protéomique. On a également utilisé le marquage d’affinité de l’oxydase d’acide aminé D du rein de porc.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23235-03-2
Formule moléculaire C5H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 113.116
Numéro MDL MFCD00237407
Clé InChI DGYHPLMPMRKMPD-SCSAIBSYSA-N
Synonyme d-propargylglycine, r-2-aminopent-4-ynoic acid, r-alpha-propargylglycine, unii-2252qef2pl, 4-pentynoic acid, 2-amino-, 2r, 2r-2-aminopent-4-ynoic acid, r-2-propargylglycine, r-2-amino-4-pentynoic acid, d-2-propynylglycine, propargylglycine, d
CID PubChem 6992713
Nom IUPAC acide (2R)-2-aminopent-4-ynoïque
SMILES C#CCC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Propargylglycine
Point de fusion 205°C (decomposition)
Couleur Blanc
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Poids de la formule 113.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • D-Propargylglycine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: (R)-alpha-Propargylglycine