Learn More
Acide D-Ribonique-1,4-lactone, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15407559
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantité Förpackningsstorlek
15407559 1 g 1g
15417559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15407559 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' J66266.03
 Article restreint
En stock
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 5336-08-3 | C5H8O5 | 148.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5336-08-3
Formule moléculaire C5H8O5
Poids moléculaire (g/mol) 148.11
Numéro MDL MFCD00063241
Clé InChI CUOKHACJLGPRHD-UHFFFAOYNA-N
Synonyme ribonolactone, d-ribono-1,4-lactone, d-ribonolactone, ribono-gamma-lactone, d +-ribonic acid gamma-lactone, d-+-ribono-1,4-lactone, d-ribopentono-1,4-lactone, d-ribono-gamma-lactone, d-+-ribonic acid gamma-lactone, d-ribonic acid-1,4-lactone
CID PubChem 111064
ChEBI CHEBI:74168
Nom IUPAC (3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5(hydroxyméthyl)oxolan-2-one
SMILES C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Specifikationer
Nom chimique ou matériau D-Ribonic acid-1,4-lactone
Point de fusion 85°C to 87°C
Couleur Blanc à jaune
Quantité 1 g
Beilstein 82057
Informations sur la solubilité Soluble in water at 100mg/ml
Poids de la formule 148.11
Forme physique Poudre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.