Learn More
Acide D-Ribonique-1,4-lactone, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15417559 5 g 5g
15407559 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417559 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66266.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.90€
    170.65€ / 5g
    Économisez 28.25€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5336-08-3 | C5H8O5 | 148.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5336-08-3
Formule moléculaire C5H8O5
Poids moléculaire (g/mol) 148.11
Numéro MDL MFCD00063241
Clé InChI CUOKHACJLGPRHD-UHFFFAOYNA-N
Synonyme ribonolactone, d-ribono-1,4-lactone, d-ribonolactone, ribono-gamma-lactone, d +-ribonic acid gamma-lactone, d-+-ribono-1,4-lactone, d-ribopentono-1,4-lactone, d-ribono-gamma-lactone, d-+-ribonic acid gamma-lactone, d-ribonic acid-1,4-lactone
CID PubChem 111064
ChEBI CHEBI:74168
Nom IUPAC (3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5(hydroxyméthyl)oxolan-2-one
SMILES C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Ribonic acid-1,4-lactone
Point de fusion 85°C to 87°C
Couleur Blanc à jaune
Quantité 5 g
Beilstein 82057
Informations sur la solubilité Soluble in water at 100mg/ml
Poids de la formule 148.11
Forme physique Poudre