Learn More
D-Ribonolactone, TRC
Code produit 30008567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30008567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30008567 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR4160005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Ribonicacid-gamma-lactone
CAS 5336-08-3
Formule moléculaire C5 H8 O5
Quantité 5 g
Synonyme D-Ribonic acid, γ-lactone, Ribonic acid, γ-lactone, D- (8CI), (+)-Ribonolactone, D-(+)-Ribonic acid lactone, D-(+)-Ribonic acid γ-lactone, D-(+)-Ribonolactone, D-Ribono-1,4-lactone, D-Ribono-γ-lactone, D-Ribonolactone, D-Ribopentono-1,4-lactone, NSC 1031, Ribonic acid 1,4-lactone
Formule InChI InChI=1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3-,4-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O
Nom IUPAC (3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 148.11
Poids de la formule 148.0372