Learn More
Melford D-ribose
Code produit 30018759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018759 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30018759 Fournisseur Melford Code fournisseur R25000100.0
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
  • Numéro CAS : 50-69-1
  • Formulemoléculaire:C₅H₁₀O₅
  • Masse moléculaire : 150,13
Spécification
CAS 50-69-1
Formule moléculaire C5H10O5
Quantité 100 g