Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel disodique de D-ribose-5-phosphate hydraté, 85 %
Code produit. 15410657
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15410657
Marque: Thermo Scientific Chemicals J66815.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 18265-46-8 | C5H9Na2O8P | 274.07 g/mol
Ribose-5-phosphate is an intermediate of the oxidative branch of the Pentose Phosphate Pathway. Ribose-5-phosphate is used in the synthesis of nucleotides and nucleic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le ribose-5-phosphate est un intermédiaire de la branche oxydative de la voie des pentoses phosphates. Le ribose-5-phosphate est utilisé dans la synthèse des nucléotides et des acides nucléiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau à50 mg/ml
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18265-46-8
Formule moléculaire C5H9Na2O8P
Poids moléculaire (g/mol) 274.07
Numéro MDL MFCD00135931
Clé InChI RHCIGTFSCDIJGH-CHEKPSGWSA-L
Synonyme d-ribofuranose5-phosphatedisodiumsalt
CID PubChem 131875268
Nom IUPAC sodium ; [(2R,3,4R)-2,3,4-trihydroxy-5-oxopentyl] phosphate dihydrogéné
SMILES [Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Ribose-5-phosphate disodium salt hydrate
Couleur Blanc à jaune
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Soluble in water at 50mg/ml
Poids de la formule 310.1
Pourcentage de pureté 85%
Forme physique Poudre