Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(-)-Ribose, 98 %
Code produit 11413508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11413508 10 g 10g
11423508 50 g 50g
11433508 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11413508 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A17894.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 50-69-1 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
D-(-)-Ribose is mainly used as a very basic source of metabolism of life. It is also used as a precursor for virazole, adenosine, thymidine, cytidine, fluoro-thymidine, 2-methyl adenosine, pyrromonazole toxina and adenosine methionine. It is further used in the synthesis of vitamin B2 (riboflavin), tetra-O-acetyl-ribose and nucleoside. It finds application as food additives and as supplement in cell culture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La D-(-)-ribose est principalement utilisée comme source très basique de métabolisme de la vie. Elle est également utilisée comme précurseur pour le virazole, l’adénosine, la thymidine, la cytidine, la fluoro-thymidine, la 2-méthyladénosine, la toxine pyrromonazole et l’adénosine méthionine. Elle est également utilisée dans la synthèse de la vitamine B2 (riboflavine), de la tétra-O-acétyl-ribose et du nucléoside. Elle trouve une application comme additif alimentaire et comme complément dans la culture cellulaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-69-1
Formule moléculaire C5H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Numéro MDL MFCD00135453
Clé InChI HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Synonyme 2r,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-d-ribose, ribose, d, d--ribose, aldehydo-d-ribo-pentose, ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, d, d-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, ribose 9ci, dsstox_cid_23917, dsstox_gsid_43917
CID PubChem 5311110
ChEBI CHEBI:47014
Nom IUPAC (3R,4S,5R)-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol
SMILES OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(-)-Ribose
Point de fusion 82°C to 86°C
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Quantité 10 g
Beilstein 1723081
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,8204
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in ether.
Rotation optique −20° (c=10 in Water, 28h)
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté 98%