Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-ribose, + de 99 %
Code produit 10320164 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10320164 5 g Flacon en verre 5g
10695372 25 g Flacon en verre 25g
10605382 100 g Flacon en verre 100g
10629443 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10320164 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 132360050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.30€
    25.65€ / 5g
    Économisez 2.65€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 50-69-1 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-69-1
Formule moléculaire C5H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Numéro MDL MFCD00135453
Clé InChI HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Synonyme 2r,3r,4r-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-d-ribose, ribose, d, d--ribose, aldehydo-d-ribo-pentose, ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, d, d-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxyvaleraldehyde, ribose 9ci, dsstox_cid_23917, dsstox_gsid_43917
CID PubChem 5311110
ChEBI CHEBI:47014
SMILES OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)-Ribose
Point de fusion 88.0°C to 92.0°C
Couleur Beige à blanc ou jaune
Perte à la dessiccation 1% max. (40°C, 5 hrs, 20 torr)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 01, I, 434
Merck Index 15, 8328
Conditions de rotation spécifiques − 20.00 (20.00°C c=4,H2O)
Rotation spécifique − 20.00
Nom IUPAC (3R,4S,5R)-5-(hydroxymethyl)oxolane-2,3,4-triol
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline