Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-sorbitol, 97 %
Code produit 10418870 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
1kg
2.50kg
500g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10418870 500 g Flacon en plastique 500g
10616830 5 g Flacon en verre -
10813781 100 g Flacon en plastique 100g
10396820 1 kg Flacon en plastique 1kg
10113570 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10185253 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10418870 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 132735000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 50-70-4 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-70-4
Formule moléculaire C6H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Numéro MDL MFCD00004708
Clé InChI FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonyme d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
CID PubChem 5780
ChEBI CHEBI:17924
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-héxol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Sorbitol
Point de fusion 95.0°C to 99.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (on anhydrous substance) (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 1533
Merck Index 158851
Conditions de rotation spécifiques + 4.00 (20.00°C per eur. pharm.)
Rotation spécifique + 4.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in acetic acid, soluble in glycerol and propylene glycol, slightly soluble in methanol, ethanol, phenol,, acetamide, acetone, dmf and pyridine, practically insoluble in most other org. sol
Poids de la formule 182.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline granulaire