Learn More
Melford D-sorbitol
Code produit 30018780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018780 1 kg 1kg
30018781 5 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018780 Fournisseur Melford Code fournisseur S230801000.0
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
  • Numéro CAS : 50-70-4
  • Formule moléculaire : C 6 H 14 O 6
  • Masse moléculaire : 182,2
Spécification
CAS 50-70-4
Formule moléculaire C6H14O6
Quantité 1 kg