Learn More
Melford D-sorbitol
Product Code. 30018781
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 kg
5 kg
missing translation for 'unitSize':
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
30018781 5 kg 1kg
30018780 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30018781 missing translation for 'mfr' Melford missing translation for 'supplierNo' S230805000.0
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
  • Numéro CAS : 50-70-4
  • Formule moléculaire : C 6 H 14 O 6
  • Masse moléculaire : 182,2
Specifications
CAS 50-70-4
Formule moléculaire C6H14O6
Quantité 5 kg