Learn More
D-sorbitol, 91,0 à 100,5 % (base sèche), ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Sorbitol |
| Point de fusion | 98°C to 100°C |
| Notes de pourcentage du dosage | Base sèche |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Quantité | 500 g |
| Beilstein | 1721899 |
| Poids de la formule | 182.17 |
| Pourcentage de pureté | 91.0 to 100.5% |
| Forme physique | Poudre cristalline |