Learn More
D-Sorbitol, réactif de biologie moléculaire, ≥ 98%, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
- Le D-sorbitol est un polyol couramment utilisé comme substitut du sucre.
- Il se forme naturellement et est également produit synthétiquement à partir de glucose.
- L'industrie alimentaire utilise le D-sorbitol comme additif sous forme d'édulcorant, d'humectant, d'émulsifiant, d'épaississant ou de complément alimentaire.
- On a également retrouvé du D-sorbitol dans des cosmétiques, du papier et des produits pharmaceutiques.
- Naturellement, le D-sorbitol est largement présent dans les plantes via la photosynthèse, allant des algues aux fruits supérieurs de la famille des Rosacées.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-sorbitol |
| Point de fusion | 230 °F |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 1,49 g/cm3 à 59 °F |
| pH | 7.0 |
| Point d’ébullition | Très haut |
| Point d’éclair | 542 °F |
| Quantité | 5 kg |
| Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : 2 750 000 mg/L à 30 °C |
| Clé InChI | FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N |
| Afficher plus |
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.