Spécification
| Nom chimique ou matériau | D-Sorbitol |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 1.47g/mL at −5°C |
| Quantité | 5 kg |
| Poids de la formule | 182.2 |
| Pourcentage de pureté | >98% |
| Forme physique | Poudre cristalline |