Learn More
D-Sorbitol anhydre, réactif de culture cellulaire, ≥ 98%, MP Biomedicals™
Code produit 11442031 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11442031 5 kg
11432031 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11442031 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219474205
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
D-Sorbitol anhydre, réactif de culture cellulaire, ≥ 98 % est utilisé pour induire un stress osmotique.
  • Utilisé pour le lavage des sphéroplastes et dans la focalisation isoélectrique pour minimiser le flux endoosmotique dans les gels d'agarose.
  • Peut être utilisé pour induire un stress osmotique.
Chemical Identifiers
CAS 50-70-4
Formule moléculaire C6H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Clé InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, glucarine, diakarmon, multitol, sorbilande
CID PubChem 5780
ChEBI CHEBI:17924
Specifications
Point de fusion 230 °F
Densité 1,49 g/cm3 à 59 °F
pH 7.0
Point d’ébullition Très haut
Point d’éclair 542 °F
Quantité 5 kg
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 2 750 000 mg/L à 30 °C
Rotation optique −4 à 0 ° (c=2, eau)
Tension de vapeur 9,9X10-9 mm Hg à 25 °C
Pourcentage de pureté ≥98 %
Qualité Qualité pour culture cellulaire
Forme physique Poudre
Conductivité <20,0 μS/cm
Show More Show Less
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.