Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-saccharose, 99,7 %, pour la biochimie
Code produit. 15224664 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Tambour en fibres
Conditionnement:
1kg
250g
25kg
5kg
Code produit. 15224664
Marque: Thermo Scientific Chemicals 177140250
Demander un format en vrac ou personnalisé
D(+)-sucrose, numéro CAS 57-50-1, est un disaccharide utilisé dans diverses applications biochimiques telles que la purification des protéines. Il est également connu sous le nom de sucre, saccharose, alpha-D-glucopyranoside et D-(+)-saccharose.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • D(+)-sucrose est un glucide disaccharide
  • Il est également connu sous le nom de sucre, saccharose, alpha-D-glucopyranoside et D-(+)-saccharose
Applications
  • D(+)-sucrose peut être utilisé pour la purification des protéines et des acides nucléiques
  • Ses esters d’acides gras ont des applications de recherche en laboratoire dans les systèmes transdermiques
  • Il est également utilisé pour la centrifugation par gradient de saccharose, qui peut être utilisée pour l’isolement sélectif des espèces de Nocardia du sol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-50-1
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.30
Numéro MDL MFCD00006626
Clé InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonyme sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
CID PubChem 5988
ChEBI CHEBI:17992
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolane-2-yl]oxy-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Sucrose
Couleur Incolore
pH 6.5 to 7.5 (10% soln.)
Perte à la dessiccation 0.1 % max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.997
Conditionnement Tambour en fibres
Quantité 25 kg
Rotation spécifique (20°C, 589nm) (c=26, H2O) > +65.9°
Informations sur la solubilité 0.0007 % max. Insoluble in Water
Poids de la formule 342.29
Pourcentage de pureté ≥99.7% (HPLC)
Qualité Biochimie
Forme physique Liquide