Learn More
Acide D(-)-tartrique (acide tartrique non naturel) à 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10306930 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250g
1kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10306930 25 g Flacon en verre 25g
10224710 100 g Flacon en plastique 100g
10745801 250g Flacon en plastique 250g
10794094 1kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10306930 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 137860250
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 147-71-7 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147-71-7
Formule moléculaire C4H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 150.09
Numéro MDL MFCD00004238
Clé InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-tartaric acid, d---tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxysuccinic acid, d--tartaric acid, d-threaric acid, --d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid, --tartaric acid, s,s-tartaric acid, 2s,3s---tartaric acid
CID PubChem 439655
ChEBI CHEBI:15672
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)-Tartaric acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 167°C à 171°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 0,5 % max. (1 g, 105°C, 3 h)
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 520
Fieser 16,304
Merck Index 15, 9203
Nom IUPAC (2S,3S)-2,3-acide dihydroxybutanedioïque
Poids de la formule 150.09
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • D(-)-Tartaric acid (unnatural tartaric acid)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: D(-)-Tartaric acid