Learn More
Acide D(-)-tartrique (acide tartrique non naturel) à 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10745801 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250g
1kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10745801 250g Flacon en plastique 250g
10306930 25 g Flacon en verre 25g
10224710 100 g Flacon en plastique 100g
10794094 1kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10745801 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 137862500
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 147-71-7 | C4H6O6 | 150.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147-71-7
Formule moléculaire C4H6O6
Poids moléculaire (g/mol) 150.09
Numéro MDL MFCD00004238
Clé InChI FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-tartaric acid, d---tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxysuccinic acid, d--tartaric acid, d-threaric acid, --d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid, --tartaric acid, s,s-tartaric acid, 2s,3s---tartaric acid
CID PubChem 439655
ChEBI CHEBI:15672
SMILES OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)-Tartaric acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 167°C à 171°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 520
Fieser 16,304
Merck Index 15, 9203
Nom IUPAC (2S,3S)-2,3-acide dihydroxybutanedioïque
Poids de la formule 150.09
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Quantité 250g
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 0,5 % max. (1 g, 105°C, 3 h)
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux