Learn More
D-tert-leucine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11378965
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 g
Unit Size:
100mg
2g
500mg
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11378965
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14098.ME
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 26782-71-8 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
D-tert-Leucine is used for synthesis of amino acids e.g. in the synthesis of aldehydes by double alkylation of unsaturated aldimines of tert-Leu esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La D-tert-leucine est utilisée pour la synthèse d’acides aminés, par exemple dans la synthèse d’aldéhydes par double alkylation d’aldimines non saturées d’esters de tert-Leu.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26782-71-8
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00004265
Clé InChI NPDBDJFLKKQMCM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-tert-leucine, h-d-tle-oh, d-tert-butylglycine, r-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, d-t-leucine, r-tert-leucine, 2r-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, d-t-butylglycine, h-tbu-d-gly-oh, d-valine, 3-methyl
CID PubChem 6950340
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-3,3-diméthylbutanoïque
SMILES CC(C)(C)C(N)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau D-tert-Leucine
Point de fusion >300°C
Beilstein 1721825
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 500 mg
Poids de la formule 131.18
Rotation optique −7° (c=5 in 5N HCl)
Pourcentage de pureté 99%