Learn More
d-trans-tétraméthrine 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30311468
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30311468 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311468 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17410010AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau d-trans-Tetramethrin
CAS 1166-46-7
Noms d’analytes ou de composants d-trans-Tetramethrin
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C19 H25 N O4
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl ester, (1R,3R)- (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (1,3,4,5,6,7-hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)methyl ester, (1R-trans)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with N-(hydroxymethyl)-1-cyclohexene-1,2-dicarboximide, trans-(+)- (8CI), (+)-trans-Tetramethrin, (3,4,5,6-Tetrahydrophthalimido)methyl d-trans-chrysanthemate, 1R-trans-Tetramethrin, 3,4,5,6-Tetrahydrophthalimidomethyl (+)-trans-chrysanthemate, Biotetramethrin, Rich-d-trans-tetramethrin, d-trans-Tetramethrin
Formule InChI InChI=1S/C19H25NO4/c1-11(2)9-14-15(19(14,3)4)18(23)24-10-20-16(21)12-7-5-6-8-13(12)17(20)22/h9,14-15H,5-8,10H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
SMILES CC(=C[C@@H]1[C@@H](C(=O)OCN2C(=O)C3=C(CCCC3)C2=O)C1(C)C)C
Nom IUPAC (1,3-dioxo-4,5,6,7-tetrahidroisoindol-2-il)metilo (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropano-1-carboxilato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 331.4061
Quantité 1 mL
Poids de la formule 331.1784 g/mol