Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-Tréhalose, anhydre
Code produit. p-7043177
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
5g
Code produit. 15467189
Marque: Thermo Scientific Chemicals J66006.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 99-20-7 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Trehalose, Dihydrate, is an inducer of autophagy, it protect cells against numerous environmental stresses. It is seldom used as a direct replacement for conventional sweeteners. Used as a cryoprotectant in a variety of cell freezing media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dihydrate de tréhalose est un inducteur de l’autophagie, il protège les cellules contre de nombreuses contraintes environnementales. Il est rarement utilisé comme substitut direct pour les édulcorants conventionnels. Utilisé comme cryoprotecteur dans une variété de milieux de congélation cellulaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-20-7
Formule moléculaire C12H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 342.297
Numéro MDL MFCD00006628
Clé InChI HDTRYLNUVZCQOY-LIZSDCNHSA-N
Synonyme trehalose, d-trehalose, alpha,alpha-trehalose, mycose, ergot sugar, alpha-d-trehalose, d-+-trehalose, d-+-trehalose, anhydrous, alpha,alpha'-trehalose, trehaose
CID PubChem 7427
ChEBI CHEBI:16551
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyoxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-(+)-Trehalose
Note relative au nom anhydrous
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique +197° (c=7 in Water)
Poids de la formule 342.3
Forme physique Poudre