Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de D-tryptophane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15447108
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15447108
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H60622.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
D-Tryptophan Methyl Ester Hydrochloride is an intermediate in the synthesis of Tryptophan derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester méthylique de D-tryptophane est un intermédiaire dans la synthèse des dérivés de tryptophane.
Solubilité
Soluble dans l’eau (150 mg/ml), le diméthylsulfoxyde et le méthanol (50 mg/ml).
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14907-27-8
Formule moléculaire C12H15ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 254.71
Numéro MDL MFCD00038992
Clé InChI XNFNGGQRDXFYMM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-tryptophan methyl ester hydrochloride, h-d-trp-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, methyl 2r-2-amino-3-1h-indol-3-yl propanoate hydrochloride, methyl d-tryptophanate hydrochloride, d-tryptophan methyl ester hcl, h-d-trp-ome hcl, dtrp-ome.hcl, pubchem10879, ksc174m8r
CID PubChem 11448200
Nom IUPAC (2R)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate de méthyle ; chlorhydrate
SMILES Cl.COC(=O)C(N)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Tryptophan methyl ester hydrochloride
Point de fusion 213°C to 216°C
Informations sur la solubilité Soluble in water (150mg/ml),dimethyl sulfoxide and methanol (50mg/ml).
Quantité 5 g
Poids de la formule 254.71
Rotation optique −18° (c=5 in Methanol)
Pourcentage de pureté 98%