Learn More
D-tyrosine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7023801
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11483288
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17709.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 556-02-5 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
D-Tyrosine is synthesized from phenylalanine. It is also the precursor of epinephrine, thyroid hormones, and melanin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La D-tyrosine est synthétisée à partir de la phénylalanine. Elle est aussi le précurseur de l’adrénaline, des hormones thyroïdiennes et de la mélanine.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-02-5
Formule moléculaire C9H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Numéro MDL MFCD00063073
Clé InChI OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonyme d-tyrosine, h-d-tyr-oh, d-tyr, r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, d-tyrosin, 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-4-hydroxyphenyl-d-alanine, d-p-tyrosine, tyrosine, d, d-+-tyrosine
CID PubChem 71098
ChEBI CHEBI:28479
Nom IUPAC (2R)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES N[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Tyrosine
Point de fusion 310°C to 314°C
Beilstein 2212157
Merck Index 14,9839
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 1 g
Poids de la formule 181.19
Rotation optique +11° (c=4 in 1N HCl)
Pourcentage de pureté 99%