Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ DAB Advanced Chromogenic Kit
Click to view available options
Quantité:
50 tests
Conditionnement:
50 tests
Description
Includes
- Réactif A (chromogène DAB)
- Réactif B (diluant DAB)
- Flacon à gouttes vide étiqueté : pour le stockage et l’application de la solution DAB opérationnelle
- L’enzyme peroxydase utilise le substrat DAB pour produire un précipité marron/rouge
- Ces précipités sont insolubles dans le solvant organique
- Cette réaction enzyme/substrat peut être utilisée sur des coupes de tissus ou des cellules (mises en culture sur des lames de culture ou des cytospines) pour visualiser la localisation d’un anticorps conjugué au HRP
Spécification
Spécification
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Quantité | 50 tests |
| Propriétés du substrat | substrat chimique |
| Type de substrat | Substrat HRP (péroxydase de raifort) |
| Gamme de produits | eBioscience |
| Type de produit | Kit chromogène avancé DAB |