Learn More
Epredia™ Système de détection DAB Quanto
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
125 ml de substrat DAB Quanto, 2 ml de chromagène DAB Quanto
60 ml de substrat DAB Quanto, 2 ml de chromagène DAB Quanto
Conditionnement:
125mL
1L
60mL
Description
Obtenez une coloration de couleur marron vif qui peut être utilisée pendant un maximum de deux semaines à une température située entre 2 et 8°C ou jusqu’à une semaine à température ambiante grâce au chromogène et substrat Thermo Scientific™ DAB Quanto.
DAB Quanto a été validé en association avec UltraVision LP et UltraVision Quanto et fournit quatre avantages majeurs.
- Forte coloration—idéal pour quantifier les cellules et l’expression des protéines
- Moins de mélange—réduit le temps et le stress du personnel
- Moins de déchets—réduit les déchets
- Moins de risques d’erreurs de mélange—permet une meilleure homogénéité des colorations
- Fourni sous une forme bicomposant avec un chromogène DAB Quanto et un substrat DAB Quanto
- Dilution de travail standard de 30 μl de chromogène DAB Quanto pour 1 ml de substrat DAB Quanto
- Utilisation de composants liquides, ce qui réduit certains risques associés à la manipulation de poudres ou de comprimés.
Spécification
Spécification
| Type de chromagène | Chromagène DAB Quanto |
| Contenu et stockage | De 2° à 8°C |
| Quantité | 60 ml de substrat DAB Quanto, 2 ml de chromagène DAB Quanto |
| Type de substrat | Substrat Dab Quanto |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- DAB Quanto (HRP) Detection System Substrate
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.