Learn More
Epredia™ Système de détection DAB Quanto
Code produit. 12693967 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
125 ml de substrat DAB Quanto, 2 ml de chromagène DAB Quanto
60 ml de substrat DAB Quanto, 2 ml de chromagène DAB Quanto
Conditionnement:
125mL
1L
60mL
Le chromogène DAB Quanto contient du diaminobenzidine (DAB) en tampon. La DAB est suspectée d’être carcinogène. Ne pas pipeter avec la bouche. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Le réactif est acide et pourrait occasionner des brûlures en cas de contact avec la peau. Manipuler avec soin et mettre au rebut conformément aux réglementations. Le substrat DAB Quanto contient du peroxyde d’hydrogène en tampon. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
Code produit. 12693967
Marque: Epredia™ TA125QHDX
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Le chromogène DAB Quanto contient du diaminobenzidine (DAB) en tampon. La DAB est suspectée d’être carcinogène. Ne pas pipeter avec la bouche. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Le réactif est acide et pourrait occasionner des brûlures en cas de contact avec la peau. Manipuler avec soin et mettre au rebut conformément aux réglementations. Le substrat DAB Quanto contient du peroxyde d’hydrogène en tampon. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
Offre une forte coloration marron et peut être utilisée après reconstitution jusqu’à 1 semaine à température ambiante et jusqu’à 2 semaines entre 2° et 8°C
Obtenez une coloration de couleur marron vif qui peut être utilisée pendant un maximum de deux semaines à une température située entre 2 et 8°C ou jusqu’à une semaine à température ambiante grâce au chromogène et substrat Thermo Scientific™ DAB Quanto.
DAB Quanto a été validé en association avec UltraVision LP et UltraVision Quanto et fournit quatre avantages majeurs.
    • Forte coloration—idéal pour quantifier les cellules et l’expression des protéines
    • Moins de mélange—réduit le temps et le stress du personnel
    • Moins de déchets—réduit les déchets
    • Moins de risques d’erreurs de mélange—permet une meilleure homogénéité des colorations
    La 3,3’-diaminobenzidine (DAB) est un chromogène couramment utilisé pour la coloration immunohistochimique et l’immunotransfert. Formule entièrement novatrice de substrat de peroxydase diaminobenzidinique, le DAB Quanto se développe plus rapidement sur les coupes de tissus pour réduire la durée d’incubation. Il emploie un nouvel agent chimique permettant d’obtenir une meilleure sensibilité et de générer un précipité insoluble plus net et plus sombre. La dilution de travail standard est de 30 μl de chromogène DAB Quanto pour 1 ml de substrat DAB Quanto. L’emploi de composants liquides réduit certains risques liés à la manipulation de poudres ou de comprimés. Le DAB Quanto offre un autre avantage, puisque la solution de travail est stable pendant un maximum de 2 semaines à une température située entre 2 à 8°C et jusqu’à une semaine à température ambiante, permettant ainsi une utilisation continue et réduisant le volume des déchets.
    • Fourni sous une forme bicomposant avec un chromogène DAB Quanto et un substrat DAB Quanto
    • Dilution de travail standard de 30 μl de chromogène DAB Quanto pour 1 ml de substrat DAB Quanto
    • Utilisation de composants liquides, ce qui réduit certains risques associés à la manipulation de poudres ou de comprimés.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de chromagène Chromagène DAB Quanto
    Contenu et stockage De 2° à 8°C
    Quantité 125 ml de substrat DAB Quanto, 2 ml de chromagène DAB Quanto
    Type de substrat Substrat Dab Quanto