Learn More
Dabigatran etexilate, MedChemExpress
Code produit. 16496477
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16496477
Marque: Medchem Express HY102745mg
MedChemExpress Dabigatran etexilate (BIBR 1048) is an orally active prodrug of Dabigatran (a direct inhibitor of thrombin). Dabigatran etexilate has anticoagulant effects and is used for the prophylaxis of venousthromboembolism and stroke due to atrial fibrillation.
Dabigatran etexilate (BIBR 1048) is an orally active prodrug of Dabigatran (a direct inhibitor of thrombin). Dabigatran etexilate has anticoagulant effects and is used for the prophylaxis of venousthromboembolism and stroke due to atrial fibrillation.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dabigatran etexilate
CAS 211915-06-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H41N7O5
Quantité 5 mg
Synonyme BIBR 1048
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (159.30 mM)
SMILES O=C(N(C1=NC=CC=C1)CCC(OCC)=O)C2=CC=C3C(N=C(N3C)CNC4=CC=C(C(NC(OCCCCCC)=O)=N)C=C4)=C2
Poids moléculaire (g/mol) 627.73
Poids de la formule 627.73
Pourcentage de pureté 99.34%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.