Learn More
Dabrafénib mésylate, Mikromol
Code produit 30461974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30461974 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461974 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3954.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Dabrafénib mésylate, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dabrafenib Mesylate
CAS 1195768-06-9
Noms d’analytes ou de composants Dabrafenib Mesylate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C23 H20 F3 N5 O2 S2 . C H4 O3 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzenesulfonamide, N-[3-[5-(2-amino-4-pyrimidinyl)-2-(1,1-dimethylethyl)-4-thiazolyl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluoro-, methanesulfonate (1:1), Dabrafenib mesylate, GSK 2118436 methanesulfonate salt, GSK 2118436B, N-[3-[5-(2-Aminopyrimidin-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluorobenzenesulfonamide methanesulfonic acid, GSK 2118436B
Formule InChI InChI=1S/C23H20F3N5O2S2.CH4O3S/c1-23(2,3)21-30-18(19(34-21)16-10-11-28-22(27)29-16)12-6-4-9-15(17(12)26)31-35(32,33)20-13(24)7-5-8-14(20)25;1-5(2,3)4/h4-11,31H,1-3H3,(H2,27,28,29);1H3,(H,2,3,4)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(C)(C)c1nc(c2cccc(NS(=O)(=O)c3c(F)cccc3F)c2F)c(s1)c4ccnc(N)n4.CS(=O)(=O)O
Nom IUPAC N-[3-[5-(2-aminopyrimidin-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorophényl]-2,6-difluorobenzènesulfonamide ; acide méthanesulfonique
Poids moléculaire (g/mol) 615.67
Quantité 250 mg
Poids de la formule 615,0892 g/mol