missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dabrafenib Mesylate, TRC

Code produit. 17971945
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
500 mg
Conditionnement:
10mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
17971945 10 mg 10mg
30138620 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17971945 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD10100510MG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 1195768-06-9
Nom chimique ou matériau Dabrafenib Mesylate
Poids de la formule 615.0892
Formule InChI InChI=1S/C23H20F3N5O2S2.CH4O3S/c1-23(2,3)21-30-18(19(34-21)16-10-11-28-22(27)29-16)12-6-4-9-15(17(12)26)31-35(32,33)20-13(24)7-5-8-14(20)25;1-5(2,3)4/h4-11,31H,1-3H3,(H2,27,28,29);1H3,(H,2,3,4)
Nom IUPAC N-[3-[5-(2-aminopyrimidin-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluorobenzenesulfonamide;methanesulfonic acid
Formule moléculaire C23 H20 F3 N5 O2 S2 . C H4 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 615.67
SMILES CC(C)(C)c1nc(c2cccc(NS(=O)(=O)c3c(F)cccc3F)c2F)c(s1)c4ccnc(N)n4.CS(=O)(=O)O
Synonyme Benzenesulfonamide, N-[3-[5-(2-amino-4-pyrimidinyl)-2-(1,1-dimethylethyl)-4-thiazolyl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluoro-, methanesulfonate (1:1), Dabrafenib mesylate, GSK 2118436 methanesulfonate salt, GSK 2118436B, N-[3-[5-(2-Aminopyrimidin-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluorobenzenesulfonamide methanesulfonic acid, Benzenesulfonamide, N-[3-[5-(2-amino-4-pyrimidinyl)-2-(1,1-dimethylethyl)-4-thiazolyl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluoro-, methanesulfonate (1:1), Dabrafenib mesylate, GSK 2118436 methanesulfonate salt, GSK 2118436B, N-[3-[5-(2-Aminopyrimidin-4-yl)-2-tert-butyl-1,3-thiazol-4-yl]-2-fluorophenyl]-2,6-difluorobenzenesulfonamide methanesulfonic acid, GSK 2118436B

Spécification

Quantité 10 mg
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.